Diméthyldiphénylétain
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Diméthyldiphénylstannane
39617.14EA 670 EUR InStock
39617.14 39617.03 39617.06
Diméthyldiphénylétain
Diméthyldiphénylétain
Formule: C₁₄H₁₆Sn
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00058812
Numéro CAS: 1080-43-9
ONU: 2788
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité