Cérium (III) acétate 1,5-hydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
11324.09 11324.18 11324.30
11324.09EA 59.9 EUR InStock
11324.09 11324.18 11324.30
Cérium (III) acétate 1,5-hydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Cérium (III) acétate 1,5-hydraté
Cerium(III) acetate is used in combination with bromide ion, catalyzes the liquid-phase auto-oxidation of cresols. It is used in glass manufacturing, glass Polishing, optical Glass making and polishing, pigments, pharma, Speciality chemicals electronic, oaint and driers, dyes and pigments, paper industries etc.
Purity: 99.99% CAS No.: 537-00-8 Molecular Formula: Ce(C2H3O2)3.1.5H2O Formula Weight: 344.28 (317.26anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Melting Point: 308° dec. MDL No.: MFCD00051060
Formule: Ce(C₂H₃O₂)₃·1.5H₂O
MW: 344,28 g/mol (317,26 anhy)
Point de fusion: 308 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051060
Numéro CAS: 537-00-8
EINECS: 208-654-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité