Palladium (II) acétate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Diacétate de palladium
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18056.8500EA 141 EUR InStock
8.18056.8500 8.18056.0001 8.18056.1000 8.18056.9999 8.18056.0005
Palladium (II) acétate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Palladium (II) acétate
Formule: C₄H₆O₄Pd
MW: 224,51 g/mol
Point de fusion: 205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012453
Numéro CAS: 3375-31-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 205 °C
Molar Mass 224.5 g/mol
pH 2 - 3 (H2O, 20 °C) (aqueous suspension)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité