L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acétate de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Diethyleneglycolmonobutyletheracetate, Diethylene glycol monobutyl ether acetate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.21014.1000 8.21014.2500 8.21014.9020
8.21014.1000EA 30.6 EUR InStock
8.21014.1000 8.21014.2500 8.21014.9020
Acétate de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle, Sigma-Aldrich®
Acétate de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle
Formule: C₁₀H₂₀O₄
MW: 204.27 g/mol
Point d'ébullition: 246
Point de fusion: –32 °C
Densité: 0.973 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 102
Numéro MDL: MFCD00009458
Numéro CAS: 124-17-4
EINECS: 204-685-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 64 g/l (20 °C)
Melting Point -32 °C
Molar Mass 204.26 g/mol
Boiling Point 244 - 250 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 102 °C
Refractive Index 1.4262 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 5.3 %(V)
Density 0.98 g/cm3 (20 °C)
pH 3 - 4 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 290 °C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité