Acétate de 2-(2-éthoxyéthoxy)éthyle, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14635.1000EA 87.2 EUR InStock
8.14635.9999 8.14635.1000 8.14635.0250 8.14635.9033
Acétate de 2-(2-éthoxyéthoxy)éthyle, Sigma-Aldrich®
Acétate de 2-(2-éthoxyéthoxy)éthyle
Formule: C₈H₁₆O₄
MW: 176,21 g/mol
Point d'ébullition: 210 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –25 °C
Densité: 1,0114 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041928
Numéro CAS: 112-15-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -25 °C
Molar Mass 176.21 g/mol
Boiling Point 217 - 218 °C
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 100 °C
Explosion Limit 1.5 %(V)
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) neutral
Ignition Point 310 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité