Acétate de 2-(2-éthoxyéthoxy)éthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO257420010EA 67.7 EUR InStock
ACRO257420010 ACRO257420025
Acétate de 2-(2-éthoxyéthoxy)éthyle 99%
Acétate de 2-(2-éthoxyéthoxy)éthyle
Formule: C₈H₁₆O₄
MW: 176,21 g/mol
Point d'ébullition: 210…220 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –25 °C
Densité: 1,01 g/cm³
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041928
Numéro CAS: 112-15-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité