Acétate de 3-phénylpropyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B20878.09EA 23.6 EUR InStock
B20878.09 B20878.18 B20878.30
Acétate de 3-phénylpropyle ≥98%
Acétate de 3-phénylpropyle
Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 252 °C
Point de fusion: –60 °C
Densité: 1,010
Point d'éclair: 130 °C (266 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026216
Numéro CAS: 122-72-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité