Acétate de 4-nitrophényle, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.43075.0025EA 137 EUR InStock
8.43075.0025
Acétate de 4-nitrophényle, Sigma-Aldrich®
Acétate de 4-nitrophényle
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Point de fusion: 76…79 °C
Numéro MDL: MFCD00007326
Numéro CAS: 830-03-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.53 g/l (25 °C)
Melting Point 77 - 79 °C
Molar Mass 181.15 g/mol
Flash Point 110 °C
Hill Formula C8H7NO4
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité