14-Heptacosanone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B20191.06 B20191.14
B20191.06EA 76 EUR InStock
B20191.06 B20191.14
14-Heptacosanone ≥97%
14-Heptacosanone
Purity: 97% CAS No.: 542-50-7 Molecular Formula: C27H54O Formula Weight: 394.73 Melting Point: 76-79° Beilstein Reference: 1796794
Formule: C₂₇H₅₄O
MW: 394,73 g/mol
Point de fusion: 76…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026598
Numéro CAS: 542-50-7
EINECS: 208-815-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité