Acétate de nonyle
Fournisseur: Roth Carl
ROTH9434.1EA 0 EUR InStock
ROTH9434.1
Acétate de nonyle
Acétate de nonyle
Formule: C₁₁H₂₂O₂
MW: 186,29 g/mol
Point d'ébullition: 208…212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –26 °C
Densité: 0,868 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00027340
Numéro CAS: 143-13-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité