Ethynylcyclohexane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Cyclohexylacetylene
H53418.14 H53418.06
H53418.14EA 486 EUR InStock
H53418.14 H53418.06
Ethynylcyclohexane ≥98%
Ethynylcyclohexane
Purity: 98% CAS No.: 931-48-6 Molecular Formula: C8H12 Formula Weight: 108.18 Flash Point: 18°(64°F) Refractive Index: 1.4540 Boiling Point: 130-132° Beilstein Reference: 1815535 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00001513
Formule: C₈H₁₂
MW: 108,18 g/mol
Point d'ébullition: 130…132 °C
Densité: 0.828
Point d'éclair: 18 °C (64 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001513
Numéro CAS: 931-48-6
EINECS: 213-236-6
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité