Ethynylcyclopentane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H53483.03 H53483.06 H53483.14
H53483.03EA 56.9 EUR InStock
H53483.03 H53483.06 H53483.14
Ethynylcyclopentane ≥97%
Ethynylcyclopentane
Purity: 97% CAS No.: 930-51-8 Molecular Formula: C7H10 Formula Weight: 94.16 Flash Point: 1°(34°F) Refractive Index: 1.432 Boiling Point: 107-109° UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00013744
Formule: C₇H₁₀
MW: 94,16 g/mol
Point d'ébullition: 107…109 °C
Densité: 0.812
Point d'éclair: 1 °C (34 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013744
Numéro CAS: 930-51-8
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité