B24194.14
B24194.22
B24194.14EA
107
EUR
InStock
B24194.14
B24194.22
Acide éthoxyacétique ≥98%
Acide éthoxyacétique
Purity: 98%
CAS No.: 627-03-2
Molecular Formula: CH3CH2OCH2CO2H
Formula Weight: 104.11
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.4190
Odour: Pungent
Boiling Point: 207°
Beilstein Reference: 1743037
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004310