Acide éthoxyacétique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
159860250 159861000
ACRO159860250EA 85 EUR InStock
ACRO159860250 ACRO159861000
Acide éthoxyacétique 98%
Acide éthoxyacétique
Formule: C₄H₈O₃
Point d'ébullition: 97…100 °C (11 mmHg)
Densité: 1.102 g/cm³
Point d'éclair: 97 °C
Numéro MDL: MFCD00004310
Numéro CAS: 627-03-2
EINECS: 210-978-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity/alkalinity ≤0.0005 meq/g
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité