Heptafluorobutyramide
Synonyms: 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyramide, Perfluorobutyramide
006511-5G 006511-25G 006511-10G
FLUO006511-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006511-5G FLUO006511-25G FLUO006511-10G
Heptafluorobutyramide
Heptafluorobutyramide
Formule: C₄H₂F₇NO
MW: 213,05 g/mol
Point de fusion: 105 °C
Numéro MDL: MFCD00039773
Numéro CAS: 662-50-0
EINECS: 211-553-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité