Heptafluorobutyrate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A16742.22EA 155 EUR InStock
A16742.22 A16742.14
Heptafluorobutyrate d'éthyle ≥98%
Heptafluorobutyrate d'éthyle
Formule: C₆H₅F₇O₂
MW: 242,09 g/mol
Point d'ébullition: 95…98 °C
Densité: 1,398
Point d'éclair: 14 °C (57 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000434
Numéro CAS: 356-27-4
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité