Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Heptafluorobutyrate de méthyle ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

A16522.18EA 178 EUR InStock
A16522.18
Heptafluorobutyrate de méthyle ≥98%
Heptafluorobutyrate de méthyle


Formule: C₅H₃F₇O₂
MW: 228,07 g/mol
Point d'ébullition: 80…81 °C
Point de fusion: –86 °C
Densité: 1,472
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000433
Numéro CAS: 356-24-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité