Hexachloroosmate de dipotassium > 39% Os
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Potassium hexachloroosmate(IV)
197650010 197650050
ACRO197650010EA 228 EUR InStock
ACRO197650010 ACRO197650050
Hexachloroosmate de dipotassium > 39% Os
Hexachloroosmate de dipotassium
Formule: Cl₆K₂Os
MW: 481,14 g/mol
Point de fusion: 600 °C
Densité: 3,42 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011371
Numéro CAS: 16871-60-6
EINECS: 240-893-6
ONU: 3290
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Bordeaux to purple Powder
Assay ≥39 % (Os)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité