2-Décanone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Decan-2-one
A14145.06 A14145.14
A14145.06EA 28.9 EUR InStock
A14145.06 A14145.14
2-Décanone ≥97%
2-Décanone
Purity: 97% CAS No.: 693-54-9 Molecular Formula: CH3(CH2)7COCH3 Formula Weight: 156.27 Flash Point: 86°(187°F) Refractive Index: 1.4250 Melting Point: 3° Boiling Point: 210-212° Beilstein Reference: 1747463 MDL No.: MFCD00009571
Formule: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Point d'ébullition: 210…212 °C
Point de fusion: 3 °C
Densité: 0.824
Point d'éclair: 86 °C (187 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009571
Numéro CAS: 693-54-9
EINECS: 211-752-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité