Phtalocyanine cuivre(II)
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: [29H,31H-Phtalocyaninato-N29,N30,N31,N32]cuivre
EHERC16206500EA 181 EUR InStock
EHERC16206500
Phtalocyanine cuivre(II)
Phtalocyanine cuivre(II)
Formule: C₃₂H₁₆CuN₈
MW: 576,08 g/mol
Point de fusion: 480 °C
Numéro MDL: MFCD00010719
Numéro CAS: 147-14-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité