Méthanolate de lithium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Lithium methanolate, Lithium methylate
44129.14 44129.22
44129.14EA 87.8 EUR InStock
44129.14 44129.22
Méthanolate de lithium ≥98%
Méthanolate de lithium
Purity: 98+% CAS No.: 865-34-9 Molecular Formula: CH3LiO Formula Weight: 37.98 Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: White Melting Point: 500° dec. Beilstein Reference: 3552389 UN No.: 3206 MDL No.: MFCD00036357
Formule: CH₃LiO
MW: 37,98 g/mol
Point d'ébullition: 64.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >500 °C (dec.)
Densité: 0.865 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036357
Numéro CAS: 865-34-9
EINECS: 212-737-7
ONU: 3206
ADR: 4.2,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité