Lithium nitrate hydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
10742.09EA 74.9 EUR InStock
10742.09 10742.18
Lithium nitrate hydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Lithium nitrate hydraté
Lithium nitrate, anhydrous is used in the manufacture of red-colored fireworks and flares. has been proposed as a medium to store heat collected from the sun for cooking. A Fresnel lens would be used to melt solid lithium nitrate, which would then function as a solar battery, allowing heat to be redistributed later by convection
Formule: LiNO₃·H₂O
MW: 68,95 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00011094
Numéro CAS: 7790-69-4
ONU: 2722
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,5536
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité