To support the ongoing research efforts on Coronavirus SARS-CoV-2 causing COVID-19 disease, we've provided easy access to critical products needed for virus research and detection...
Un laboratoire de contrôle performant garantit l'intégrité du processus de production d'une société, de la validation des matières premières à la vérification du produit fini...
VWR compte déjà parmi les principaux fournisseurs de matériel de coloration spécialisé pour le domaine de la pathologie. Jour après jour, nous élaborons une série de produits pour nos clients du secteur clinique...
Dans notre sélection de produits pour l'enseignement/les écoles, vous découvrirez des produits destinés à l'enseignement de la chimie, de la physique et de la biologie
Nouvelles pointes robotiques premium conductrices et non conductrices, qualité supérieure et performances impeccables, pour des résultats auxquels vous pouvez vous fier.
Avantor Services provides a wide range of specialized services and digital solutions to help you solve complex challenges.
We’ve built our reputation on consistent, comprehensive mastery of day-to-day operations, allowing lab, clinical, and production environments to focus their high-value resources on core scientific priorities.
As our customers’ needs have evolved, so have our capabilities. We have become experts in scientific operations, improving performance with sophisticated solutions and providing guidance on best practices.
You can select and customize services for peak efficiency, quality, and accelerated innovation.
Nos services de production vous aident à concevoir des solutions à façon stérile ou aseptique, selon votre chaier des charges, du petit conditionnement au bulk.
La position unique qu’Avantor occupe sur le marché nous permet non seulement de vous fournir une vaste gamme d’équipements, mais également de vous offrir un service technique de première classe.
Assay (complexometric calculated as Magnesiumoxide)
40.0 - 43.5 %
Assay USP (alkalimetric calculated as Magnesiumoxide)
40.0 - 43.5 %
Assay JP (complexometric calculated as Mangesiumoxide)
40.0 - 44.0 %
Identity
passes test
Appearance of solution
passes test
Substances soluble in water
≤ 1.0 %
soluble salts
≤ 1.0 %
Substances insoluble in acetic acid
≤ 0.05 %
Substances insoluble in acid
≤ 0.05 %
Chloride (Cl)
≤ 0.02 %
Nitrate (NO₃)
≤ 0.015 %
Nitrite (NO₂)
≤ 0.015 %
Sulfate (SO₄)
≤ 0.3 %
Heavy metals (as Pb)
≤ 0.001 %
As (Arsenic)
≤ 0.0002 %
Ca (Calcium)
≤ 0.4 %
CaO (Calcium oxide)
≤ 0.6 %
Fe (Iron)
≤ 0.005 %
Hg (Mercury)
≤ 0.0001 %
Na (Sodium)
≤ 0.4 %
Pb (Lead)
≤ 0.0002 %
Residual solvents (ICH Q3C)
excluded by manufacturing process
Bulk density
≥ 0.25 g/ml
Particle Size (d50)
21 - 51 µm
Particle Size (d90)
41 - 91 µm
Precipitation test
≤ 12 ml
Total aerobic microbial count
≤ 2000 CFU/g
Total yeast and mould count
≤ 200 CFU/g
E.coli (absent in 1 g)
passes test
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Corresponds to Ph Eur, BP, USP, JP, E 504
Conforms to the purity criteria on food additives according to the current European Commission Regulation.