Magnésium sulfate
Fournisseur: G Bioscienes
M006EA 157 EUR InStock
M006
Magnésium sulfate
Magnésium sulfate
Formule: MgSO₄
MW: 120,37 g/mol
Point de fusion: 1127 °C
Densité: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011110
Numéro CAS: 7487-88-9
Merck Index: 12,05731
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/17/16640617.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité