Méthanol ≥99.7% (par GC), Puriss., Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur., Riedel-de Haën™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
24229-160KG 24229-2.5L 24229-4X2.5L 24229-18L 24229-7L
24229-160KGEA 1700 EUR InStock
24229-160KG 24229-2.5L 24229-4X2.5L HONC24229-18L HONC24229-7L
Méthanol ≥99.7% (par GC), Puriss., Conforme aux spécifications analytiques Ph.Eur., Riedel-de Haën™
Méthanol
Beilstein Number: 1098229
Formule: CH₃OH
Point d'ébullition: 64-65 °C (1.013 hPa)
Point de fusion: -98 °C
Densité: 0.79 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004595
Numéro CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
ONU: 1230
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=7d8032d09939fbf669cffa2c324454ca9267723e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC) Min. 99.7 %
Boiling range 64 - 65 °C
Density (D 20/20) 0.791 - 0.793
Refractive index (n 20/D) 1.328 - 1.330
Non-volatile matter Max. 10 ppm
Water (Karl Fischer) Max. 0.10 %
Acidity or alkalinity complying
Free acid (as HCOOH) Max. 0.003 %
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0003 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Identity (IR) complying
Chloride (Cl) Max. 0.0001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.0005 %
Reaction against H₂SO₄ complying
Reducing impurities complying
Aldehydes, Ketones (as CH₃CocH₃) Max. 0.003 %
Acetone (GC) Max. 0.001 %
Benzene (GC) Max. 2 ppm
UV-absorption complying
Impurity A (GC) complying
Related substances (GC) complying
Appearance complying
Residual solvents complying
Refractive Index n20/D 1.329 (lit.)
Explosion Limit 36 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité