Acide méthoxyacétique 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Methoxyacetic acid
186770010 186770250 186772500
ACRO186770010EA 509 EUR InStock
ACRO186770010 ACRO186770250 ACRO186772500
Acide méthoxyacétique 97+%
Acide méthoxyacétique
Formule: C₃H₆O₃
MW: 90,08 g/mol
Point d'ébullition: 203 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 7 °C
Densité: 1.174 g/cm³
Point d'éclair: 121 °C
Numéro MDL: MFCD00004308
Numéro CAS: 625-45-6
EINECS: 210-894-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4150 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH 97.0 to 103.0 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité