Acide méthoxyacétique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Methoxyacetic acid
B22917.0B B22917.18 B22917.30
B22917.0BEA 224 EUR InStock
B22917.0B B22917.18 B22917.30
Acide méthoxyacétique ≥97%
Acide méthoxyacétique
Purity: 97% CAS No.: 625-45-6 Molecular Formula: C3H6O3 Formula Weight: 90.08 Flash Point: 114°(237°F) Refractive Index: 1.4165 Odour: Odourless pH: 1.6 Melting Point: 8° Boiling Point: 202-204° Beilstein Reference: 635800 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00004308
Formule: C₃H₆O₃
MW: 90,08 g/mol
Point d'ébullition: 202…204 °C
Point de fusion: 8 °C
Densité: 1.174
Point d'éclair: 114 °C (237 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004308
Numéro CAS: 625-45-6
EINECS: 210-894-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité