Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methoxyacetic acid hydrazide

Synonyms: Methoxyacetic hydrazide, 2-Methoxyacetohydrazide

005975-1G 005975-5G
FLUO005975-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005975-1G FLUO005975-5G
Methoxyacetic acid hydrazide
Methoxyacetic acid hydrazide


Formule: C₃H₈N₂O₂
MW: 104,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD02197887
Numéro CAS: 20605-41-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité