Bromure de méthylmagnésium 3 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
183541000.EA 53.1 EUR InStock
183541000. 183548000.
Bromure de méthylmagnésium 3 M dans le diéthyl éther, AcroSeal®
Bromure de méthylmagnésium
Formule: CH₃BrMg
MW: 119,24 g/mol
Densité: 1,035 g/cm³
Point d'éclair: –40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000041
ONU: 1928
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to hazy grey to brown to black Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 2.85 to 3.20 M
Melting point 120 to 124 °C
Solubility (5 % in ethanol) Clear solution
Residue after ignition ≤0.1 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité