Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthacrylate d'éthyle

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERCA14971740EA 67 EUR InStock
EHERCA14971740
Méthacrylate d'éthyle
Méthacrylate d'éthyle


Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –48 °C
Densité: 0,9158 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 20 °C
Numéro MDL: MFCD00009161
Numéro CAS: 97-63-2
ONU: 2277
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité