Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de triethylméthylammonium ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Triéthylméthylamine chlorhydrate

42709.18EA 81.5 EUR InStock
42709.18
Chlorure de triethylméthylammonium ≥98%
Chlorure de triethylméthylammonium
Effective phase transfer catalyst


Formule: C₇H₁₈ClN
MW: 151,68 g/mol
Point de fusion: 282…284 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059972
Numéro CAS: 10052-47-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité