Sodium dihydrogénophosphate
Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: Sodium phosphate monobasiqueSodium phosphate monopotassique
RC-097EA 114 EUR InStock
RC-097
Sodium dihydrogénophosphate
Sodium dihydrogénophosphate
Formule: NaH₂PO₄
MW: 119,98 g/mol
Point de fusion: ∼650 °C
Densité: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003527
Numéro CAS: 7558-80-7
Merck Index: 12,08806
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité