Sodium éthylate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L06230.22 L06230.36 L06230.0P
L06230.22EA 34.5 EUR InStock
L06230.22 L06230.36 L06230.0P
Sodium éthylate 96%
Sodium éthylate
Purity: 96% CAS No.: 141-52-6 Molecular Formula: NaOCH2CH3 Formula Weight: 68.05 Flash Point: 30°(86°F) Odour: Irritating pH: 13 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3593646 Merck Reference: 14,8613 UN No.: 3206 MDL No.: MFCD00012417
Formule: C₂H₅NaO
Point de fusion: >300 °C
Densité: 0.868 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 30 °C (86 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012417
Numéro CAS: 141-52-6
EINECS: 205-487-5
ONU: 3206
ADR: 4.2,II
Merck Index: 14,8613
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité