Sodium triacetoxyborohydride, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.43705.0100EA 388 EUR InStock
8.43705.0100 8.43705.0025
Sodium triacetoxyborohydride, Sigma-Aldrich®
Sodium triacetoxyborohydride
Formule: C₆H₁₀BNaO₆
MW: 211,94 g/mol
Point de fusion: 114…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012211
Numéro CAS: 56553-60-7
ONU: 3396
ADR: 4.3 (4.1),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 110 - 114 °C
Molar Mass 211.94 g/mol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité