Sodium triacetoxyborohydride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
291820250 291821000 291825000
ACRO291820250EA 71.3 EUR InStock
ACRO291820250 ACRO291821000 ACRO291825000
Sodium triacetoxyborohydride 97%
Sodium triacetoxyborohydride
Formule: C₆H₁₀BNaO₆
Point de fusion: 114…118 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012211
Numéro CAS: 56553-60-7
ONU: 3396
ADR: 4.3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité