Sodium métaborate tétrahydraté, tech.
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
36736.A1 36736.A7
36736.A1EA 68.1 EUR InStock
36736.A1 36736.A7
Sodium métaborate tétrahydraté, tech.
Sodium métaborate tétrahydraté
CAS No.: 10555-76-7 Molecular Formula: NaBO2.4H2O Formula Weight: 137.86 (65.80anhy) Physical Form: -8 Mesh Crystalline Melting Point: ca 53° dec. MDL No.: MFCD00149205
Formule: BNaO₂·4H₂O
MW: 137,86 g/mol
Point de fusion: ∼ 53 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149205
Numéro CAS: 10555-76-7
EINECS: 231-891-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité