Nitroacétate d'éthyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
185170050 185170250 185171000
ACRO185170050EA 62.5 EUR InStock
ACRO185170050 ACRO185170250 ACRO185171000
Nitroacétate d'éthyle 98%
Nitroacétate d'éthyle
Formule: C₄H₇NO₄
Point d'ébullition: 105…107 °C (25 mmHg)
Densité: 1.199 g/cm³
Point d'éclair: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007403
Numéro CAS: 626-35-7
EINECS: 210-944-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4235 to 1.4255 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Identification Passes test for Chlorides
Residue after ignition ≤0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité