Alcool amylique (mélange d'isomères), EMPLURA®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.22255.2500EA 130 EUR InStock
8.22255.2500 8.22255.1000
Alcool amylique (mélange d'isomères), EMPLURA®, Supelco®
Alcool amylique (mélange d'isomères)
Formule: C₅H₁₂O
MW: 88,15 g/mol
Point d'ébullition: 131 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002977
Numéro CAS: 30899-19-5
ONU: 1105
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay isomers (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.808 - 0.812
Water (K. F.) ≤ 0.30 %
Identity (IR) passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité