VWR®, Acrylamide and Bis-Acrylamide
Fournisseur: VWR Chemicals
0172-250GEA 222 EUR InStock
0172-250G 0172-50G 0254-500ML 0172-100G
VWR®, Acrylamide and Bis-Acrylamide
Gels d'électrophorèse Agarose et acrylamide
An extensive line of acrylamide and bis-acrylamide pre-weighed powder blends, pre-mixed stock solutions and ready to use solutions for customised polyacrylamide gel electrophoresis of proteins and PAGE of nucleic acids.
Ultra-pure (>99,9%) acrylamide and bis-acrylamide powders provide the flexibility to prepare solutions having concentrations and ratios for all electrophoresis applications.
Liquid blends minimise the handling of neurotoxic acrylamide.
Conditionnement: Packed in a plastic bottle.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité