2-Heptanone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10200.AE A10200.AK A10200.AP
A10200.AEEA 28.2 EUR InStock
A10200.AE A10200.AK A10200.AP
2-Heptanone ≥99%
2-Heptanone
Purity: 99% CAS No.: 110-43-0 Molecular Formula: C7H14O Formula Weight: 114.19 Flash Point: 47°(116°F) Refractive Index: 1.4090 Odour: Unpleasant Melting Point: -35° Boiling Point: 149-150° Beilstein Reference: 1699063 Merck Reference: 14,4663 UN No.: 1110 MDL No.: MFCD00009513
Formule: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 149…150 °C
Point de fusion: –35 °C
Densité: 0.820
Point d'éclair: 47 °C (116 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009513
Numéro CAS: 110-43-0
EINECS: 203-767-1
ONU: 1110
ADR: 3,III
Merck Index: 14,4663
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité