Acrylate d'éthyle 99.5% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Acrylic acid-ethyl ester
117980010 117980025 117980250 117980100
ACRO117980010EA 51.7 EUR InStock
ACRO117980010 ACRO117980025 ACRO117980250 ACRO117980100
Acrylate d'éthyle 99.5% stabilisé
Acrylate d'éthyle
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 99 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –71 °C
Densité: 0.92 g/cm³
Point d'éclair: 16 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009188
Numéro CAS: 140-88-5
EINECS: 205-438-8
ONU: 1917
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.40 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm MEHQ
Free acid ≤0.009 % (as acrylic acid)
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité