Acrylate d'éthyle stabilisé, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
76130-5ML-FEA 69.9 EUR InStock
76130-5ML-F
Acrylate d'éthyle stabilisé, Supelco®
Acrylate d'éthyle
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009188
Numéro CAS: 140-88-5
ONU: 1917
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité