Tétrapentylétain
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17415100EA 198 EUR InStock
EHERC17415100
Tétrapentylétain
Tétrapentylétain
Formule: C₂₀H₄₄Sn
MW: 403,28 g/mol
Numéro CAS: 3765-65-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité