Thiobenzamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Benzothioamide
A12973.14 A12973.22 A12973.36
A12973.14EA 40.9 EUR InStock
A12973.14 A12973.22 A12973.36
Thiobenzamide ≥98%
Thiobenzamide
Purity: 98% CAS No.: 2227-79-4 Molecular Formula: C7H7NS Formula Weight: 137.21 Flash Point: 120°(248°F) Melting Point: 114-118° Beilstein Reference: 606021 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00008060
Formule: C₇H₇NS
MW: 137,21 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 114…118 °C
Point d'éclair: 120 °C (248 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008060
Numéro CAS: 2227-79-4
EINECS: 218-765-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité