trans-2-Méthyl-2-butenal 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Trans-2-methyl-2-butenal, Tiglic aldehyde, (E)-2-Methyl-2-butenal
353030050 353030250
ACRO353030050EA 35.6 EUR InStock
ACRO353030050 ACRO353030250
trans-2-Méthyl-2-butenal 98%
trans-2-Méthyl-2-butenal
Formule: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Point d'ébullition: 115…117 °C (1013 hPa)
Densité: 0.871 g/cm³
Point d'éclair: 18 °C
Numéro MDL: MFCD00006977
Numéro CAS: 497-03-0
EINECS: 207-833-0
ONU: 1989
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité