[2.2]-Paracyclophane ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Tricyclo[8.2.2.2(4,7)]hexadéca-1(12),4,6,10,13,15-hexaène
B20136.03EA 33.3 EUR InStock
B20136.03 B20136.06
[2.2]-Paracyclophane ≥99%
[2.2]-Paracyclophane
Formule: C₁₆H₁₆
MW: 208,3 g/mol
Point d'ébullition: 321 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 283…288 °C
Densité: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003707
Numéro CAS: 1633-22-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité