Bromure de triethylammonium
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Triéthylamine bromhydrate
MOLEM83528342EA 0 EUR InStock
MOLEM83528342
Bromure de triethylammonium
Bromure de triethylammonium
Formule: C₆H₁₅N·HBr
MW: 182,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00054287
Numéro CAS: 636-70-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité