Chlorure de triethylammonium ≥99.0% pour HPLC, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention
Synonyms: Triéthylamine chlorhydrate
96249-250GEA 537 EUR InStock
96249-250G
Chlorure de triethylammonium ≥99.0% pour HPLC, Fluka™
Chlorure de triethylammonium
Formule: C₆H₁₆ClN
MW: 137,65 g/mol
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00012500
Numéro CAS: 554-68-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (NMR) complying
Assay min. 99.0 %
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
Absorbance 500 nm max. 0.02
Absorbance at 260 nm max. 0.02
Absorbance at 250 nm max. 0.03
Absorbance at 230 nm max. 0.04
Absorbance at 220 nm max. 0.05
Suitability test (HPLC) complying
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité