Palladium (II) trifluoroacétate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
317020010 317020050
ACRO317020010EA 125 EUR InStock
ACRO317020010 ACRO317020050
Palladium (II) trifluoroacétate 97%
Palladium (II) trifluoroacétate
Formule: C₄F₆O₄Pd
Point de fusion: 210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013204
Numéro CAS: 42196-31-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Tan to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay 30.9 to 33.2 % (Pd)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité