Palladium (II) trifluoroacétate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
39448.03 39448.06
39448.03EA 132 EUR InStock
39448.03 39448.06
Palladium (II) trifluoroacétate ≥97%
Palladium (II) trifluoroacétate
Purity: 97% CAS No.: 42196-31-6 Molecular Formula: Pd(O2CCF3)2 Formula Weight: 332.44 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00013204
Formule: C₄F₆O₄Pd
Point de fusion: 210 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013204
Numéro CAS: 42196-31-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité